5-Chlor-2-Fluorbenzensulfonylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3349-100G PC3349-25G PC3349-5G
APOSPC3349-100GEA 1510 DKK
APOSPC3349-100G APOSPC3349-25G APOSPC3349-5G
5-Chlor-2-Fluorbenzensulfonylchlorid
5-Chlor-2-Fluorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂FO₂S
Smeltepunkt: 41…44 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094221
CAS-nummer: 351003-49-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II