Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone, Perfluoroethyl Perfluoroisopropyl ketone
PC3347-100G PC3347-25G PC3347-5G
APOSPC3347-100GEA 2010 DKK
APOSPC3347-100G APOSPC3347-25G APOSPC3347-5G
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Formel: C₆F₁₂O
Molekylvægt: 316.05 g/mol
Kogepunkt: 49 °C
Smeltepunkt: –108 °C
Massefylde: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038343
CAS-nummer: 756-13-8
EINECS: 436-710-6