3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3335-25G PC3335-5G
APOSPC3335-25GEA 11590 DKK
APOSPC3335-25G APOSPC3335-5G
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one
Formel: C₆F₁₀O₃
Kogepunkt: 70…70,5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038350
CAS-nummer: 7309-84-4