1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3328-10G PC3328-50G PC3328-5G
APOSPC3328-10GEA 251 DKK
APOSPC3328-10G APOSPC3328-50G APOSPC3328-5G
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄ClF₃O
Kogepunkt: 140 °C
Massefylde: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00276971
CAS-nummer: 772-49-6