Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-(trifluoromethyl)nicotinate
PC3321-1G PC3321-250MG
APOSPC3321-1GEA 763 DKK
APOSPC3321-1G APOSPC3321-250MG
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Kogepunkt: 100 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00101568
CAS-nummer: 175204-82-7