3-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3319-1G PC3319-25G PC3319-5G
APOSPC3319-1GEA 164 DKK
APOSPC3319-1G APOSPC3319-25G APOSPC3319-5G
3-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 98%
3-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₄
Molekylvægt: 178.13 g/mol
Massefylde: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062608
CAS-nummer: 910911-43-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 II