Tris(perfluorbutyl)amin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3312C-100G PC3312C-1KG PC3312C-250G
APOSPC3312C-100GEA 1360 DKK
APOSPC3312C-100G APOSPC3312C-1KG APOSPC3312C-250G
Tris(perfluorbutyl)amin
Tris(perfluorbutyl)amin
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Formel: C₁₂F₂₇N
Kogepunkt: 178 °C
Smeltepunkt: –52 °C
Massefylde: 1,88 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000436
CAS-nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1