3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2'-(5-Iodobenzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC3311-5G PC3311-1G
APOSPC3311-5GEA 3050 DKK
APOSPC3311-5G APOSPC3311-1G
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene
Formel: C₁₂H₅F₁₂IO₂
Kogepunkt: 80…81 °C/0,1mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04038221
CAS-nummer: 53173-72-1