Jern(II)fluorid, anhydrous 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ferrous fluoride, Iron difluoride
PC3300-25G PC3300-5G
APOSPC3300-25GEA 2660 DKK
APOSPC3300-25G APOSPC3300-5G
Jern(II)fluorid, anhydrous 99%
Jern(II)fluorid
Formel: F₂Fe
Molekylvægt: 93.84 g/mol
Kogepunkt: 1100
Smeltepunkt: >1000 °C
Massefylde: 4.09 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016093
CAS-nummer: 7789-28-8
UN nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,04093