2-Chlor-3-fluorbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3299-25G PC3299-5G PC3299-1G
APOSPC3299-25GEA 436 DKK
APOSPC3299-25G APOSPC3299-5G APOSPC3299-1G
2-Chlor-3-fluorbenzoesyre
2-Chlor-3-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄ClFO₂
Smeltepunkt: 170…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00973903
CAS-nummer: 102940-86-3