Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3294-1G PC3294-25G PC3294-5G
APOSPC3294-1GEA 164 DKK
APOSPC3294-1G APOSPC3294-25G APOSPC3294-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₇F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 142…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052083
CAS-nummer: 155377-19-8