Jern (III) fluorid, anhydrous 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Iron trifluoride, Ferric fluoride
PC3291-100G PC3291-50G
APOSPC3291-100GEA 1640 DKK
APOSPC3291-100G APOSPC3291-50G
Jern (III) fluorid, anhydrous 99%
Jern (III) fluorid
Formel: F₃Fe
Molekylvægt: 112.84 g/mol
Smeltepunkt: 1030 °C
Massefylde: 3.52 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011012
CAS-nummer: 7783-50-8
EINECS: 232-002-4
UN nummer: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,04065