Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3289G-25G PC3289G-5G
APOSPC3289G-25GEA 5220 DKK
APOSPC3289G-25G APOSPC3289G-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate
Formel: C₇H₆F₆O₂
Kogepunkt: 127…128 °C
Massefylde: 1,3525 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041517
CAS-nummer: 1513-60-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III