Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethyl (2H-perfluoroprop-2-yl)acetate
PC3289E-5G PC3289E-25G PC3289E-1G
APOSPC3289E-5GEA 1040 DKK
APOSPC3289E-5G APOSPC3289E-25G APOSPC3289E-1G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Formel: C₇H₈F₆O₂
Flammepunkt: 15 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236608
CAS-nummer: 17327-34-3
UN nummer: 3272
ADR: 3,II