Ethyl trifluoropyruvate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3288G-100G PC3288G-25G
APOSPC3288G-100GEA 491 DKK
APOSPC3288G-100G APOSPC3288G-25G
Ethyl trifluoropyruvate 98%
Ethyl trifluoropyruvate
Useful prochiral intermediate
Formel: C₅H₅F₃O₃
Kogepunkt: 95…98 °C
Massefylde: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00114935
CAS-nummer: 13081-18-0
UN nummer: 3272
ADR: 3,III