Ethyl-3-(trifluoromethyl)crotonate 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

PC3288C-25G PC3288C-5G
APOSPC3288C-25GEA 3000 DKK
APOSPC3288C-25G APOSPC3288C-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)crotonate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)crotonate
Formel: C₇H₉F₃O₂
Kogepunkt: 129…130 °C
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040846
CAS-nummer: 24490-03-7
UN nummer: 3272
ADR: 3,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR