4-(Trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
PC32879-1G PC32879-250MG PC32879-500MG
APOSPC32879-1GEA 3880 DKK
APOSPC32879-1G APOSPC32879-250MG APOSPC32879-500MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
4-(Trifluoromethyl)pyridine-1-oxide
Formel: C₆H₄F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16988752
CAS-nummer: 22253-59-4