N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32874-1G PC32874-250MG PC32874-50MG PC32874-500MG
APOSPC32874-1GEA 3400 DKK
APOSPC32874-1G APOSPC32874-250MG APOSPC32874-50MG APOSPC32874-500MG
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Formel: C₉H₉F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16077266
CAS-nummer: 1312766-79-2