5-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC32868-1G PC32868-250MG PC32868-500MG
APOSPC32868-1GEA 3400 DKK
APOSPC32868-1G APOSPC32868-250MG APOSPC32868-500MG
5-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
5-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
Formel: C₆H₃ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13173597
CAS-nummer: 717871-83-5