3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC32866-1G PC32866-250MG PC32866-500MG
APOSPC32866-1GEA 3440 DKK
APOSPC32866-1G APOSPC32866-250MG APOSPC32866-500MG
3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
Formel: C₈H₄ClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025027
CAS-nummer: 849623-76-3