Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC32862-1G PC32862-250MG PC32862-500MG
APOSPC32862-1GEA 0 DKK
APOSPC32862-1G APOSPC32862-250MG APOSPC32862-500MG
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827869
CAS-nummer: 1215353-13-1