Difluoro[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC32861-1G PC32861-50MG PC32861-250MG PC32861-500MG PC32861-2.5G
APOSPC32861-1GEA 4960 DKK
APOSPC32861-1G APOSPC32861-50MG APOSPC32861-250MG APOSPC32861-500MG APOSPC32861-2.5G
Difluoro[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Difluoro[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Formel: C₈H₄F₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12963754
CAS-nummer: 1215579-44-4