1-(2,6-Difluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC32860-1G PC32860-250MG PC32860-500MG PC32860-2.5G PC32860-5G
APOSPC32860-1GEA 2010 DKK
APOSPC32860-1G APOSPC32860-250MG APOSPC32860-500MG APOSPC32860-2.5G APOSPC32860-5G
1-(2,6-Difluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
1-(2,6-Difluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₀F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11037022
CAS-nummer: 1215754-00-9