Ethyl 2-(trifluormethyl)benzoat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3286-25G PC3286-5G
APOSPC3286-25GEA 0 DKK
APOSPC3286-25G APOSPC3286-5G
Ethyl 2-(trifluormethyl)benzoat 97%
Ethyl 2-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Kogepunkt: 90…91 °C/10mmHg
Massefylde: 1,459 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013556
CAS-nummer: 577-62-8