Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3285E-1G PC3285E-5G
APOSPC3285E-1GEA 872 DKK
APOSPC3285E-1G APOSPC3285E-5G
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₀F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00219837
CAS-nummer: 175203-82-4