N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC32855-1G PC32855-250MG PC32855-500MG
APOSPC32855-1GEA 2950 DKK
APOSPC32855-1G APOSPC32855-250MG APOSPC32855-500MG
N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Formel: C₈H₉BrFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18089185
CAS-nummer: 1287218-39-6