5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC32853-1G PC32853-250MG PC32853-500MG
APOSPC32853-1GEA 8330 DKK
APOSPC32853-1G APOSPC32853-250MG APOSPC32853-500MG
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₅H₂ClF₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375187
CAS-nummer: 154357-44-5