Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32827-100G PC32827-25G
APOSPC32827-100GEA 719 DKK
APOSPC32827-100G APOSPC32827-25G
Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Inert gear box oil
Formel: (C₂ClF₃)n
Molekylvægt: 800 g/mol
Massefylde: 1.95 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 9002-83-9