Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32820-100G PC32820-25G
APOSPC32820-100GEA 1480 DKK
APOSPC32820-100G APOSPC32820-25G
Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Inert, non-flammable lubricant for low temperature applications
Formel: (C₂ClF₃)n
Molekylvægt: 800 g/mol
Kogepunkt: 132 °C
Smeltepunkt: < –130 °C
Massefylde: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 9002-83-9