2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3276-25G PC3276-5G
APOSPC3276-25GEA 1530 DKK
APOSPC3276-25G APOSPC3276-5G
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₅BrF₆O
Smeltepunkt: 48…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792434
CAS-nummer: 131805-94-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III