3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC32758-1G PC32758-25G PC32758-5G
APOSPC32758-1GEA 164 DKK
APOSPC32758-1G APOSPC32758-25G APOSPC32758-5G
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
Smeltepunkt: 123…127 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10697421
CAS-nummer: 871126-15-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II