4-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Bromo-1-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
PC32744-1G PC32744-5G PC32744-25G
APOSPC32744-1GEA 164 DKK
APOSPC32744-1G APOSPC32744-5G APOSPC32744-25G
4-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
4-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrClFI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878165
CAS-nummer: 83027-73-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II