1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32740-5G PC32740-1G PC32740-25G
APOSPC32740-5GEA 208 DKK
APOSPC32740-5G APOSPC32740-1G APOSPC32740-25G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 97%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Molekylvægt: 271.8849 g/mol
Kogepunkt: 93…94 °C/50mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835192
CAS-nummer: 156682-52-9