2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32730-1G PC32730-25G PC32730-5G
APOSPC32730-1GEA 284 DKK
APOSPC32730-1G APOSPC32730-25G APOSPC32730-5G
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07774248
CAS-nummer: 447464-03-1