2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32712-1G PC32712-5G
APOSPC32712-1GEA 654 DKK
APOSPC32712-1G APOSPC32712-5G
2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
Formel: C₈H₄BrF₂NO
Kogepunkt: 62 °C/1.5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11035866
CAS-nummer: 186828-50-2