5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3271-1G PC3271-5G PC3271-25G
APOSPC3271-1GEA 164 DKK
APOSPC3271-1G APOSPC3271-5G APOSPC3271-25G
5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid 98%
Formel: C₇H₄ClFO₄S
Smeltepunkt: 111…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03030335
CAS-nummer: 37098-75-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III