4-Fluorphenyl isothiocyanat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Fluoro-4-isothiocyanatobenzene
PC32704-10G PC32704-25G PC32704-5G
APOSPC32704-10GEA 414 DKK
APOSPC32704-10G APOSPC32704-25G APOSPC32704-5G
4-Fluorphenyl isothiocyanat 98%
4-Fluorphenyl isothiocyanat
Formel: C₇H₄FNS
Kogepunkt: 228 °C
Smeltepunkt: 24…28 °C
Massefylde: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 89 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004809
CAS-nummer: 1544-68-9
EINECS: 216-280-4
UN nummer: 1759
ADR: 8,II