Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]-acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 3-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxopropanoate
PC32700-10G PC32700-1G
APOSPC32700-10GEA 0 DKK
APOSPC32700-10G APOSPC32700-1G
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]-acetate
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]acetate
Formel: C₁₃H₁₀F₆O₃
Molekylvægt: 328.21 g/mol
Kogepunkt: 80…82 °C/0.6mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052321
CAS-nummer: 175278-02-1