Ethyl trifluoracetat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trifluoroacetic ethyl ester
PC3270-100G PC3270-1KG PC3270-500G
APOSPC3270-100GEA 164 DKK
APOSPC3270-100G APOSPC3270-1KG APOSPC3270-500G
Ethyl trifluoracetat 99%
Ethyl trifluoracetat
Formel: C₄H₅F₃O₂
Molekylvægt: 142.08 g/mol
Kogepunkt: 60…62 °C
Smeltepunkt: –78 °C
Massefylde: 1.194 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000419
CAS-nummer: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN nummer: 2924
ADR: 3+8 III