Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-(2,6-difluorophenyl)acetate
PC32680-1G PC32680-250MG
APOSPC32680-1GEA 806 DKK
APOSPC32680-1G APOSPC32680-250MG
Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Ethyl (2,6-difluorophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01765417
CAS-nummer: 680217-71-4