6-Fluor-2-mercaptobenzothiazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3267-1G PC3267-5G
APOSPC3267-1GEA 469 DKK
APOSPC3267-1G APOSPC3267-5G
6-Fluor-2-mercaptobenzothiazol
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Formel: C₇H₄FNS₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00665747
CAS-nummer: 80087-71-4