Ethyl-5H-octafluorovalerate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3260A-25G PC3260A-5G
APOSPC3260A-25GEA 3090 DKK
APOSPC3260A-25G APOSPC3260A-5G
Ethyl-5H-octafluorovalerate 97%
Ethyl-5H-octafluorovalerate
Formel: C₇H₆F₈O₂
Kogepunkt: 180 °C
Massefylde: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153153
CAS-nummer: 2795-50-8
UN nummer: 3272
ADR: 3,III