4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3258-1G PC3258-5G PC3258-10G
APOSPC3258-1GEA 164 DKK
APOSPC3258-1G APOSPC3258-5G APOSPC3258-10G
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline 97%
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Molekylvægt: 170.14 g/mol
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09152778
CAS-nummer: 147285-87-8