3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-3-bromo-5-fluorobenzoic acid
PC32490-1G PC32490-5G PC32490-10G
APOSPC32490-1GEA 164 DKK
APOSPC32490-1G APOSPC32490-5G APOSPC32490-10G
3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
3-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molekylvægt: 234.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00662509
CAS-nummer: 259269-84-6