2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3249-1G PC3249-5G
APOSPC3249-1GEA 1480 DKK
APOSPC3249-1G APOSPC3249-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃F₅O₂
Smeltepunkt: 119…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236256
CAS-nummer: 237424-17-8