Ethyl pentafluorobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3248-10G PC3248-50G PC3248-5G
APOSPC3248-10GEA 218 DKK
APOSPC3248-10G APOSPC3248-50G APOSPC3248-5G
Ethyl pentafluorobenzoate 98%
Ethyl pentafluorobenzoate
Formel: C₉H₅F₅O₂
Kogepunkt: 112…114 °C
Massefylde: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039211
CAS-nummer: 4522-93-4
EINECS: 224-854-0