Ethyl heptafluorbutyrat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3240-25G PC3240-10G PC3240-5G PC3240-100G
APOSPC3240-25GEA 600 DKK
APOSPC3240-25G APOSPC3240-10G APOSPC3240-5G APOSPC3240-100G
Ethyl heptafluorbutyrat 98%
Ethyl heptafluorbutyrat
Formel: C₆H₅F₇O₂
Kogepunkt: 95…98 °C
Massefylde: 1,396 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 14 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000434
CAS-nummer: 356-27-4
EINECS: 206-602-1
UN nummer: 3272
ADR: 3,II