3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3238-5G PC3238-1G PC3238-250MG
APOSPC3238-5GEA 3440 DKK
APOSPC3238-5G APOSPC3238-1G APOSPC3238-250MG
3-Fluoro-4-nitropyridine 95%
3-Fluoro-4-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Kogepunkt: 62…64 °C/5mmHg
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04112517
CAS-nummer: 13505-01-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III