3-(4-Methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC32341-1G PC32341-5G
APOSPC32341-1GEA 2730 DKK
APOSPC32341-1G APOSPC32341-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
3-(4-Methoxyphenyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanone
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01764734
CAS-nummer: 22102-10-9