4-Fluor-3-nitrobenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32290-100G PC32290-25G PC32290-5G
APOSPC32290-100GEA 985 DKK
APOSPC32290-100G APOSPC32290-25G APOSPC32290-5G
4-Fluor-3-nitrobenzaldehyd
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
Smeltepunkt: 45…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861388
CAS-nummer: 42564-51-2